Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™
Artikelnummer. 17383293
Click to view available options
Menge:
2 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
Artikelnummer. 17383293
Marke: Proteintech eca2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der ChromoTek Spot-Cap™ besteht aus einem Anti-Spot-Tag™ Nanobody (VHH), der kovalent an Agarose gebunden ist.
  • Spot-Cap wird zur Reinigung von mit Spot markierten Proteinen aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetiere, Pflanzen, Bakterien, Hefen, Insekten usw. verwendet. Spot-Cap ist für eine sanfte Elution mit Spot-Peptid bei 4 °C und hohe Ausbeute in Batch- oder Schwerkraftflussformaten konzipiert.
Spezifikation
Menge 2 ml