Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™ und Peptid
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
- Spot-Cap™ ist ein auf Nanobody basierendes Affinitätsharz, das für die Proteinaufreinigung in einem Schritt von mit Spot markierten Proteinen optimiert ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 μl |