Learn More
Proteintech ChromoTek Spin-Säulen
Artikelnummer. 17323463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
20/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17323463 50/Packung 50 Stück
17303463 10/Packung 10 Stück
17313463 20/Packung 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17323463 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. sct50
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Filtrationseinheiten aus PP und 20 μm PE-Frits für die zentrifugationsbasierte Trennung im Batch-Modus.
  • Die Spin-Säulen ermöglichen die schnelle Waschung und saubere Elution gebundener Proteine.
    Zentrifugensäulen vereinfachen das Pulldown Ihres Proteins mit Nano-Traps, die an Agarose-Beads gekoppelt sind
  • Die Spin-Säulen sind für eine einfache und bequeme Handhabung konzipiert:Zum Waschen können Sie den Durchflusspuffer entsorgen. Für die Elution fangen Sie den Durchfluss nach dem Hinzufügen des Elutionspuffers auf
Spezifikation
Menge 50/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelles Waschen und saubere Elution gebundener Proteine
Typ Zentrifugationssäule
Probenvolumen 500 μl