Learn More
Proteintech ChromoTek Spin-Säulen
Description
- Die Spin-Säulen ermöglichen die schnelle Waschung und saubere Elution gebundener Proteine.
Zentrifugensäulen vereinfachen das Pulldown Ihres Proteins mit Nano-Traps, die an Agarose-Beads gekoppelt sind - Die Spin-Säulen sind für eine einfache und bequeme Handhabung konzipiert:Zum Waschen können Sie den Durchflusspuffer entsorgen. Für die Elution fangen Sie den Durchfluss nach dem Hinzufügen des Elutionspuffers auf
Specifications
Specifications
| Menge | 10/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelles Waschen und saubere Elution gebundener Proteine |
| Typ | Zentrifugationssäule |
| Probenvolumen | 500 μl |