Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem RFP Nanobody/VHH, gekoppelt an Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 400 Reaktionen |