Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
Beskrivelse
- Anti-RFP VHH/ Nanobody konjugiert mit Fluorophor für IF, von mCherry und anderen rot fluoreszierenden Protein-Fusionsproteinen
Tekniske data
Tekniske data
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 10 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | ATTO594 |
| Zielspezifität | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 °C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion