Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot6 Vektor
Artikelnummer. 17313333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,25μ g
Packungsgröße:
1.25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17313333 1,25μ g 1.25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17313333 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. ev6
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
pSpot6-Vektor, S.cerevisiae, Spot C-Term, Leu/Amp (Ori:CEN/pBR322), geringe Expression.
  • Das Plasmid pSpot6 ist ein Expressionsvektor für Spot-Tag™-Fusionsproteine in S. cerevisiae.Nach dem Klonieren des zu untersuchenden Proteins (POI) in die von pSpot6 bereitgestellte Multiple Cloning Site (MCS), wird der Spot-Tag™ (Sequenz:PDRVRAVSHWSS) wird mit dem C-Terminus des POI verbunden.
Spezifikation
Menge 1,25μ g