Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot5 Vektor
Description
- Das Plasmid pSpot5 ist ein Expressionsvektor für Spot-Tag™-Fusionsproteine in S. cerevisiae.Nach dem Klonieren des zu untersuchenden Proteins (POI) in die von pSpot5 bereitgestellte Multiple Cloning Site (MCS), wird der Spot-Tag™ (Sequenz:PDRVRAVSHWSS) mit dem N-Terminus des POI verbunden.
Specifications
Specifications
| Menge | 1,25μ g |