Learn More
Proteintech ChromoTek pSpot1 Vektor
Click to view available options
Menge:
1,25μ g
Packungsgröße:
1.25 Mikrogramm
Beschreibung
- Das Plasmid pSpot1 ist ein Expressionsvektor für Spot-Tag™-Fusionsproteine in E. coli.Nach dem Klonieren des zu untersuchenden Proteins (POI) in die von pSpot1 bereitgestellte Multiple Cloning Site (MCS), wird der Spot-Tag™ (Sequenz:PDRVRAVSHWSS) mit dem N-Terminus des POI verbunden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1,25μ g |