Learn More
Proteintech ChromoTek PARP1-Trap Agarose-Beads-Kit
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Unit Size:
20 Reaktionen
Description
- PARP1-Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für die IP von humanem PARP1
- Besteht aus einem PARP1 Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Specifications
Specifications
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |