Learn More
Proteintech ChromoTek PARP1-Trap Agarose-Beads
Artikelnummer. 17393563
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 17393563
Marke: Proteintech xta400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PARP1-Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für die IP von humanem PARP1.
  • Besteht aus einem PARP1 Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP
Ziel Human PARP1, bindet nicht an PARP2, 3 und 9
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 400 Reaktionen