Learn More
Proteintech ChromoTek p53 C-term-Trap-Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem p53 Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist und an den C-Terminus von p53 bindet
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Reaktivität | Getestet an Mensch, Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP |
| Ziel | p53 |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 400 Reaktionen |