Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetische Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem Myc Nanobody/VHH, der mit Agarose-Beads gekoppelt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Myc-tag Sequenz-Motiv EQKLISEEDL am N-Terminus, C-Terminus oder internen Stelle des Fusionsproteins. Endogene c-myc ist NICHT gebunden. |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 200 Reaktionen |