Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Artikelnummer. 17323573
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 17323573
Marke: Proteintech yta10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Myc-Trap™ Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP und die Aufreinigung von Myc-markierten Proteinen.
  • Besteht aus einem Myc Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei 4 °C lagern. 1 Jahr lang stabil.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Myc-tag Sequenz-Motiv EQKLISEEDL am N-Terminus, C-Terminus oder internen Stelle des Fusionsproteins. Endogene c-myc ist NICHT gebunden.
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 10 Reaktionen