Learn More
Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose-Kit
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Beschreibung
- Das ChromoTek MK2-Trap Agarose-Kit enthält Affinitäts-Beads für IP von MK2-Fusionsproteinen
- Besteht aus einem MK2 Nanobody/VHH konjugiert mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |