Learn More
Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose
Artikelnummer. 17373383
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 17373383
Marke: Proteintech mta400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ChromoTek MK2-Trap Agarose enthält Affinitäts-Beads für IP von MK2-Fusionsproteinen.
  • Besteht aus einem MK2 Nanobody/VHH konjugiert mit Agarose-Beads
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP
Ziel K2 (MAP Kinase-aktivierte Proteinkinase 2, MAPKAPP-K2); Spezies-Reaktivität: Getestet an Mensch, Maus, Hamster; posttranslationale Modifikationen: MK2-Trap erkennt nicht phosphorylierte MK2 und Phospho-MK2 (Thr222). Die Spezifität von Phospho-MK2 (Thr334) wurde nicht getestet.
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 400 Reaktionen