Learn More
Proteintech ChromoTek Mdm4/HdmX-Trap Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Gekoppelte VHH:Rekombinantes, monoklonales Anti-Mdm4/HdmX-Fragment für Single-Domain-Antikörper (sdAb)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP |
| Ziel | Doppeltes 4 Minuten-Protein (Mdm4/hdmx), human. Beachten Sie, dass die Bindung von Mdm4/hdmx-Trap die Bindung von p53 an Mdm4 Hdmx beeinträchtigt. |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 100 Reaktionen |