Learn More
Proteintech ChromoTek Histon-Label Atto488
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
Beschreibung
- Besteht aus einem Anti-histone VHH, das mit dem Fluoreszenzfarbstoff ATTO488 konjugiert ist.Für IF, Mikroskopie von Histonen, Chromosomen und Zellkernen
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | ATTO488 |
| Zielspezifität | Histon H2A-H2B Heterodimere |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 °C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. |