Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Halo-Trap Magnetic Particles M-270 is used to immunoprecipitate Halo-tag proteins from cell extracts of various organisms like mammals, plants, bacteria, yeast, insects etc. in the presence or absence of a covalently bound ligand.
- The interaction between Halo-Trap and the Halo-tag protein is reversible.
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 1.25 μg of recombinant Halo-tag per 25 μL bead slurry |
| Form | Flüssig |
| Menge | 10 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |