Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetische Agarose
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Halo-Trap Magnetische Agarose mit magnetischer Agarose wird verwendet, um Halo-markierte Fusionsproteine aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetiere, Pflanzen, Bakterien, Hefen, Insekten usw. zu immunpräzipitieren, wenn ein kovalent gebundener Ligand vorhanden ist oder nicht
- Die Interaktion zwischen Halo-Trap und dem Halo-markierten Fusionsprotein ist reversibel
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 12,5 μg rekombinantes Halo-Tag pro 25 μl Bead-Suspension |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. 1 Jahr lang stabil. Versand bei Umgebungstemperatur. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Halo-Tag (modifizierte Variante des bakteriellen Haloalkan-Dehalogenase-Enzyms von Rhodococcus rhodochrous) bei Fehlen oder Vorhandensein kovalent gebundener Liganden auf Chloralkanbasis |
| Marker oder Farbstoff | Magnetische Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 400 Reaktionen |