Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetische Agarose
Artikelnummer. 17323413
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für Packungsgröße
17323413 20 Reaktionen 20 Reaktionen
17303413 10 Reaktionen 10 Reaktionen
17313413 100 Reaktionen 100 Reaktionen
17333413 200 Reaktionen 200 Reaktionen
17343413 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17323413 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. otma20
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ChromoTek Halo-Trap Magnetische Agarose besteht aus einem Anti-Halo-Tag Nanobody (VHH), der kovalent an magnetische Agarose-Beads gebunden ist.
  • Halo-Trap Magnetische Agarose mit magnetischer Agarose wird verwendet, um Halo-markierte Fusionsproteine aus Zellextrakten verschiedener Organismen wie Säugetiere, Pflanzen, Bakterien, Hefen, Insekten usw. zu immunpräzipitieren, wenn ein kovalent gebundener Ligand vorhanden ist oder nicht
  • Die Interaktion zwischen Halo-Trap und dem Halo-markierten Fusionsprotein ist reversibel
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. 1 Jahr lang stabil. Versand bei Umgebungstemperatur.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Halo-Tag (modifizierte Variante des bakteriellen Haloalkan-Dehalogenase-Enzyms von Rhodococcus rhodochrous) bei Fehlen oder Vorhandensein kovalent gebundener Liganden auf Chloralkanbasis
Marker oder Farbstoff Magnetische Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 20 Reaktionen
Bindungsvermögen 12,5 μg rekombinantes Halo-Tag pro 25 μl Bead-Suspension