Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Agarose-Beads-Kit
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Beschreibung
- Halo-Trap Agarose sind Affinitäts-Beads für IP von Halo-Tag-Fusionsproteinen
- Besteht aus einem Halo-Tag-Nanobody/VHH konjugiert mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Reaktionen |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |