Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Agarose-Beads
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
- Besteht aus einem Halo-Tag-Nanobody/VHH konjugiert mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Ziel | Halo-Tag |
| Marker oder Farbstoff | Agarose |
| Spezies | Alpaka |
| Ausreichend für | 20 Reaktionen |