Learn More
Proteintech ChromoTek GST-Trap Agarose
Artikelnummer. 17363503
Click to view available options
Ausreichend für:
100 Reaktionen
10 Reaktionen
200 Reaktionen
20 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
100 Reaktionen
20 Reaktionen
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 17363503
Marke: Proteintech sta20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
GST-Trap ist ein Affinitätsharz für IP von GST-Fusionsproteinen.
  • Besteht aus einem GST Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Bead
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) IP, CoIP, ChIP, RIP
Ziel Glutathion S-Transferase (GST) von Schistosoma japonicum
Marker oder Farbstoff Agarose
Spezies Alpaka
Ausreichend für 20 Reaktionen