Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose-Kit
Artikelnummer. 17323353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17323353 20 Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17323353 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. gtak20
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kit mit 20 Reaktionen von GFP-Trap™ Agarose und Lyse, Verdünnungs-, Wasch- und Elutionspuffer.
  • GFP-Trap™ Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von GFP-Fusionsproteinen
  • Besteht aus einem GFP Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
  • Die ChromoTek GFP-Trap™ Agarose ist ein gebrauchsfertiges Reagenz
Spezifikation
Menge 20 Reaktionen
Ausreichend für 20 Reaktionen