Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Artikelnummer. 17303343
Click to view available options
Menge:
10 μl
100 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
Artikelnummer. 17303343
Marke: Proteintech gba48810
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
GFP VHH konjugiert mit ATTO 488.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Clonality Monoklonal
Menge 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC)
Konjugat ATTO488
Zielspezifität AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Nach Erhalt bei +4 ™C lagern. 6 Monate lang stabil. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.