Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 647
Artikelnummer. 17393333
Click to view available options
Menge:
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. 17393333
Marke: Proteintech gb2AF64750
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
GFP VHH konjugiert mit Alexa Fluor™ 647.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Clonality Monoklonal
Menge 50 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC)
Konjugat Alexa Fluor™ 647
Zielspezifität AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Inhalt und Lagerung Versand bei Umgebungstemperatur. Bei -20°°C/4 °F lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei Erhalt aliquotieren. Vor Licht schützen. 6 Monate lang stabil.