Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 568
Click to view available options
Menge:
10 μl
50 μl
Packungsgröße:
10 Mikroliter
50 Mikroliter
Beschreibung
- Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Menge | 50 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
| Konjugat | Alexa Fluor™ 568 |
| Zielspezifität | AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Bei -20°°C/4 °F lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei Erhalt aliquotieren. Vor Licht schützen. 6 Monate lang stabil. |