Learn More
Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierte Größenstandards
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 μm
100 μm
150 μm
200 μm
300 μm
400 μm
500 μm
Farbe:
Rot
Schwarz
Größenverteilungen:
s = 18 μ m, 4,4% CV
s = 3,6 μ m , 7,3 % CV
s = 7,5 μ m , 2,5% CV
s = 7,5 μ m , 7,8 % CV
s = 10 um 5,0 % CV
s = 11 um 3,5% CV
s = 18 um 4,8 % CV
s = 22 um 4,5% CV
s = 24 um 4,8 % CV
s = 3,8 um , 7,7 % CV
s = 7.1μm , 7,5 % CV
s = 7.8μm , 5.2 % CV
s = 9.0μm , 6,0 % CV
s = 9.5μm , 4,7 % CV
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Erzielen Sie einen hohen visuellen Kontrast mit Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T zertifizierten Größenstandards, farbigen Polymer-Mikrosphären mit NIST™ rückführbaren Durchmessern. Diese Referenz- und Kalibrierungsmaterialien kommen beim Testen von Filtrationssystemen, Bewerten der Reinheit von Teströhrchen, Studien zur Kontaminationskontrolle und Kalibrierung von Injektionsgeräten zum Einsatz.
Der ChromoSphere-T zertifizierte Größenstandard wurde als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial für Anwendungen entwickelt, in denen ein hoher visueller Kontrast erwünscht ist. Die Produktlinie beinhaltet ein umfangreiches Sortiment gleichförmiger Partikel einer Größe zwischen 50 und 500 Micron, in den Farben Rot oder Schwarz.
- Innen gefärbt mit tief-rotem oder schwarzem Farbstoff, für einen sehr guten Kontrast und Sichtbarkeit in Bezug auf die häufigsten Hintergrundsubstanzen.
- Mittlere Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar
- Durch optische Mikroskopie kalibriert
- Aus quervernetzten Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) Copolymeren hergestellt
- Als Trockenpulver erhältlich
- Einfaches Dispergieren in wässrigen Medien mit geringen Mengen einer oberflächenaktiven Substanz oder in niedermolekularen Alkoholen wie Methanol oder Ethanol
- Dispersion der Partikel in reinem Alkohol hat eine geringe Farbstoffextraktion zur Folge
- Andere organische Lösungsmittel wie Ether oder chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten vermieden werden, da sie die Partikel aufquellen lassen und der Farbstoff dadurch komplett entzogen werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Kann geringe Mengen Detergen enthalten |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST |
| Konzentration | 100 % Feststoffe |
| Inhalt und Lagerung | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen. |
| Inhalt | Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären |
| Beschreibung | Entwickelt für die Verwendung als Referenz- oder Kalibrierungsmaterial in Anwendungen, bei denen ein hoher Kontrast erforderlich ist. |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigungsbeurteilung, Hohe Kontrastreferenz und Kalibrierung |
| Material | Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB) |
| Produkttyp | Partikel in Standardgrößen |
| Mehr anzeigen |