Learn More
Chromon-3-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromone-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39079-62-4 |
| Summenformel | C10H6O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-Name | 4-Oxochromen-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.15 |
| Formelmasse | 190.0266 |