Learn More
Chromone-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10428162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10428162 5 g Glasflasche 5 Gramm
10100322 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17422-74-1
Summenformel C10H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.155
MDL-Nummer MFCD00014667
InChI-Schlüssel FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
PubChem CID 87112
IUPAC-Name 4-Oxochromen-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromone-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 151°C to 155°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver