Learn More
Chromon-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440044 25 g 25 Gramm
11430044 5 g 5 Gramm
11450044 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13552.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3?-oxopyrazolidino[4?,5??2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chromon-2-carbonsäure wird in der zyklischen Form 3′-Oxopyrazolidin[4′,5′:12,3]-chroman-4-one eingestzt und ergibt das Azid von Chromon-2-carbonsäure, deren Curtius-Umlagerung zur Synthese einer Reihe von 2-Acylaminchromonen verwendet wird. Es ist ein oral aktives antiallergisches Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, DMSO, heißem Methanol und Ethanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4940-39-0
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.154
MDL-Nummer MFCD00006838
InChI-Schlüssel RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
IUPAC-Name 4-Oxochromen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromone-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 146442
Merck Index 14,2237
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol.
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 97%