Learn More
Chromogranin B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen Chromogranin B
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16823914
Unterlagen ansehen
Proteintech
14968-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16813914
Unterlagen ansehen
Proteintech
14968-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Chromogranin B is a tyrosine sulfated secretory protein found in a wide variety of peptidergic endocrine cells. Chromogranin functions as a neuroendocrine secretory granule protein which may be the precursor for other biologically active peptides.
Spezifikation
Spezifikation
Chromogranin B
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P05060, P16014
1114, 12653
Chromogranin B Fusion Protein Ag6833
Primary
-20°C
CHGB
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CgB, CHGB, Chromogranin B, SCG1, Secretogranin 1, Secretogranin I, SgI
CHGB
IgG
Antigen Affinity Chromatography