Learn More
Chromogranin A / CHGA Mouse, Clone: CGA/413 + CHGA/777 + CHGA/798, enQuireBio™
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Chromogranin A / CHGA |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Zelluläre Lokalisierung | Finely granular cytoplasmic |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CGA/413 + CHGA/777 + CHGA/798 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_001266 |
| Gensymbole | CHGA |
| Mehr anzeigen |