Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Spritzenfilter aus Celluloseacetat
Reinigen Sie wasserlösliche Oligomere und Polymere, insbesondere biologische Makromoleküle. Macherey-Nagel™ Chromafil™ CA Celluloseacetat-Spritzenfilter sind hydrophile Membranen mit sehr hoher Formstabilität in wässrigen Lösungen und sehr geringer Bindungskapazität für Proteine. Steril erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 729027
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Chromafil™ Spritzenfilter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um die Kontamination und Verstopfung empfindlicher Geräte zu verhindern, was zu Ausfallzeiten führen könnte. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Sterile Verpackung (einzeln versiegelt) für die Filtration unter sterilen Bedingungen erhältlich
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des Membrantyps
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Farblose Oberseite, rote Unterseite | |
Geringes Bindungsvermögen für Proteine (21 μg/25 mm-Filter) | |
Celluloseacetat | |
Nicht steril | |
Wasserlösliche Oligomere und Polymere, besonders geeignet für biologische Makromoleküle | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Standardpackung | |
100/Packung | |
5 bis 100 ml |
HPLC-zertifiziert | |
80 μl | |
Ja | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
> 12 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |