Learn More
Chrom(VI)-oxid, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15652310 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15652310
Marke: Honeywell Research Chemicals 2326535G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzgütegrad, 99.9 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Summenformel CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 99.99
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromtrioxid, Chrom(VI)-oxid, Monochromtrioxid, Chromsäureanhydrid, Chromanhydrid, Chrom6+-Oxid, Chrom-VI-trioxid, Chromoxid, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-Name Trioxochrom
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(VI)-oxid
Menge 5 g
UN-Nummer 1463
Formelmasse 99.99 mol
Reinheit (%) 99.9 % Spurenmetallbasis
Güte ReagentPlus