Learn More
Chrom(VI)-oxid, ReagentPlus™, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chrom(VI)-oxid |
| Menge | 2.5 kg |
| UN-Nummer | 1463 |
| Formelmasse | 99.99 mol |
| Reinheit (%) | 99.9 % Spurenmetallbasis |
| Güte | ReagentPlus |