Learn More
Chrom(VI)-oxid, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10412975
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
Trioxochrom
O=[Cr](=O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
Trioxochrom
O=[Cr](=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chromium(VI) oxide
Schmelzpunkt 196.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Braun-Rot bis Purpur
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodometry)
Strukturformel CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Merck Index 15, 2239
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Formelmasse 99.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.7
Dichte 2.7000g/mL