Learn More
Chrom-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 15246366
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Chrom-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15246366 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche, 125 Milliliter
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
30 Milliliter
Artikelnummer. 15246366
Marke: SPEX Certiprep CLCR22Y
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cr1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1001
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, Chromium from Chromium(III)nitrate nonahydrate
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™ >