Learn More
Chrom-Standardlösung, 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12963265
Verfügbar ab: 09-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom-Standardlösung, 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12963265 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12963265
Marke: Fisher Chemical B 113 500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HNO3
Konzentration 1 g/l
Menge 500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1105290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2025 ArtikelnummerB 113 500
Chargennummer1093177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2025 ArtikelnummerB 113 500
Chargennummer1078498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 ArtikelnummerB 113 500
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom-Standardlösung, 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >