Learn More
Chromlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
89.00 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cr
Konzentration 1±0.002 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Cr
Solvent or Matrix HNO3
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12936184
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S 113 250
250 ml Flasche
89.00 CHF
250 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12946184
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S 113 500
500 ml Flasche
115.00 CHF
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Spezifikation
Cr
Standards für die Massenspektrometrie
HNO3
1±0.002 g/l
Cr
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H225; H304; H315; H336; H410
P210; P233; P240; P241; P261; P264; P271; P273; P280; P301+P310; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P312; P321; P331; P332+P313; P370+P378; P391; P403+P233; P403+P235; P405; P501
Gefahr
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chromlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™