Learn More
Chrom-Siliziummonoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313827 10 g 10 Gramm
11323827 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035667.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37264-20-3
Summenformel CrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 96.08
MDL-Nummer MFCD02091702
InChI-Schlüssel ASAMIKIYIFIKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
PubChem CID 57464841
IUPAC-Name Chrom;oxoniumylidynsilanid
SMILES [O+]#[Si-].[Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium silicon monoxide
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%