Learn More
Chrom-Siliziummonoxid, 99.85+ % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Chromium silicon monoxide |
| Physikalische Form | Sinterstücke |
| Menge | 25 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Reinheit (%) | ≥99.85% |