Learn More
Chromsilizid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium silicide sputtering target |
| Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Menge | Je 1 |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD00168070 |
| Formelmasse | 108.17 |
| Reinheit (%) | 99.5% |