Learn More
Chromselenid, schwarzes Pulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382208
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11382208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013119.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
It is used in semiconductor, chemical vapor deposition (CVD) and physical vapor deposition (PVD) display and optical applications. It is used for coating solar energy or fuel cells and flip-chip applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12053-13-3
Summenformel CrSe
Molekulargewicht (g/mol) 130.967
MDL-Nummer MFCD00049885
InChI-Schlüssel UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium selenide, chromium ii selenide
PubChem CID 82886
IUPAC-Name Selanylidenchrom
SMILES [Cr]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium selenide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Formelmasse 130.96
Geruch Odorless
Dichte 6.74g/cm3