Learn More
Chrom-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium potassium sulfate dodecahydrate |
| Schmelzpunkt | 89.0°C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Violett |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 102% (Iodometry) |
| Strukturformel | CrK(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 15, 2233 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C). |
| Mehr anzeigen |