Learn More
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050581
64.35 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
MFCD00010944
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
MFCD00010944
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chromium plasma standard solution
Konzentration Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Namenshinweis Cr 10000 μg/mL
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3264
Güte Specpure™
Physikalische Form Flüssig