Learn More
Chromstücke, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351208
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351208 500 g 500 Gramm
11361208 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010150.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray pieces
Dichte 7.19g/cm3
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Form Unregelmäßige Stückchen