Learn More
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120327 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15622610 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15602610 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15612610 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15622610 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2433615G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-99-0
Summenformel CrH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 499.386
MDL-Nummer MFCD00149917
InChI-Schlüssel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym Chromkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chromalumdodecahydrat, Kalium-Chrom-Alaundodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chrom-III-kaliumsulfat 1:1:2 , Dodecahydrat, Schwefelsäure, Chrom3 + Kaliumsalz 2:1:1 , Dodecahydrat, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-Name Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
Farbe Violett
Menge 5 g
Strukturformel CrK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 499.4 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.8320 g/cm3