Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 89°C |
| CAS | 7788-99-0 |
| Farbe | Violett |
| pH | 3 |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | CrKO8S2·12H2O |
| MDL-Nummer | 149917 |
| Formelmasse | 499.39g/mol |
| Verpackung | Plastic powder jar |